Brûleurs à gaz
Bec Bunsen, robinet à pointeau, Propane
N° de catalogue 451-1325
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Version DIN.
- Avec régulation d'air et veilleuse interne
Ordering information: livré sans base de sécurité, à commander séparément.
Spécifications
- Désignation:Bec Bunsen, robinet à pointeau
- Pour:Propane