Becs Bunsen
Bunsen burner with needle valve, Propane, 14 mm
Catalog # 451-0078
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
En laiton nickelé, pied en fonte.
- Anneau de régulation d'air
Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)
Documents
USBE1050_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Désignation:Bunsen burner with needle valve
- Ø tête:14 mm
- Pour:Propane