Becs Bunsen
Bunsen burner without stopcock, Gaz naturel, 17 mm
N° de catalogue 451-0075
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En laiton nickelé, pied en fonte.
- Anneau de régulation d'air
Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)
Documents
USBE1050_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Bunsen burner without stopcock
- Ø tête:17 mm
- Pour:Gaz naturel