Creusets forme basse
Creusets forme basse
Forme basse, 150 ml, 84×58 mm
  459-0173
Creusets forme basse
  459-0173
Creusets forme basse
Creusets forme basse
Forme basse, 150 ml, 84×58 mm
128,00 €
1 * 1 ST
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
  • Max. température: 1050 °C
Ordering information: Creuset et couvercle à commander séparément.
  • Ø×h:
    84×58 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    150 ml
  • Seq:
    07