Creusets forme basse
Forme basse, 25 ml, 49×37 mm
N° de catalogue 459-0176
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
- Max. température: 1050 °C
: Creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:49×37 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:25 ml
- Seq:04