Creusets forme basse
Forme basse, 15 ml, 43×34 mm
N° de catalogue 216-4481
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
- Max. température: 1050 °C
Informations de commande: Creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:43×34 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:15 ml
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



