Sondes de précision, T
Sonde en acier inoxydable (IP 67) avec câble en PTFE, −50…+350 °C, ±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C, 4×125 mm
±1,0 °C, 4×125 mm
628-3295
: TESTO
- Plage de mesure:−50…+350 °C
- Désignation:Sonde en acier inoxydable (IP 67) avec câble en PTFE
- Précision:±0,2 (−2…+70);
±1,0 °C - Ø×L:4×125 mm