Sondes de précision, T
Sonde avec pointe à vis pour aliments, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 8×110 mm
±1,0 °C, 8×110 mm
N° de catalogue 628-3298
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+350 °C
- Désignation:Sonde avec pointe à vis pour aliments
- Seq:10
- Précision:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×L:8×110 mm