Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Modules MaxiSorp™ C8×12, incolore
N° de catalogue 735-0065
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
N° de catalogue 735-0065
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PS. Conçus pour les études immunologiques en phase solide, par exemple, ELISA. Disponible avec des chimies de surface MaxiSorp™ ou PolySorp™, ce produit est constitué d'un cadre de 12 supports, accueillant chacun une barrette sécable à 8 puits. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à orientation alphanumérique (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
- Fond des puits en C (plat à bord courbés) pour une récupération optimale des liquides et un lavage parfait
- Outil d'extraction fourni avec chaque boîte de 60 modules
- Modules avec code couleur pour une identification aisée (sur demande)
- Modules autoportants
Volume de travail recommandé : 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl
Spécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:Modules MaxiSorp™ C8×12
- Seq:01
- Cat. No.:735-0065
- Certification environnementale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix