Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Modules PolySorp™ C8×12, incolore
  735-0062
   Low Manufacturing Impact
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
  735-0062
   Low Manufacturing Impact
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Modules, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Modules PolySorp™ C8×12, incolore
766,00 €
1 * 60 ST
En PS. Conçus pour les études immunologiques en phase solide, par exemple, ELISA. Disponible avec des chimies de surface MaxiSorp™ ou PolySorp™, ce produit est constitué d'un cadre de 12 supports, accueillant chacun une barrette sécable à 8 puits. Homogénéité de liaison certifiée pour tous les modules MaxiSorp™. Les modules à orientation alphanumérique (dimensions extérieures : 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Fond des puits en C (plat à bord courbés) pour une récupération optimale des liquides et un lavage parfait
  • Outil d'extraction fourni avec chaque boîte de 60 modules
  • Modules avec code couleur pour une identification aisée (sur demande)
  • Modules autoportants
Volume de travail recommandé : 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Modules PolySorp™ C8×12
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    735-0062
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
  •  
    Désignation
  • 732-2749
    Cadre C8 BreakApart™
    1 * 60 ST - 93,00 €