Microplaques 384 puits, MaxiSorp™, Nunc™
MaxiSorp™, incolore, 384
N° de catalogue 735-0114
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Microplaques 384 puits, MaxiSorp™, Nunc™
N° de catalogue 735-0114
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PS, avec traitement de surface MaxiSorp™ certifié, modèle pince. Disponibles avec un choix de plaques transparentes pour lecture par colorimétrie et stockage d'échantillons, plaques blanches pour lecture par luminescence et plaques noires pour lecture par fluorescence.
- Dimensions comparables à celles d'une microplaque 96 puits standard
- Les plaques noires et blanches minimisent les interférences
- Les puits à fond rond éliminent l'absorption
- Fond plat pour une lecture optique
- Compatibles avec les lecteurs automatiques et les systèmes de manipulation des liquides
Plage de travail: 10 - 100 µl par puits.
Working range: 10 - 100 µl per well
Documents
Spécifications
- Nb de puits:384
- Couleur:incolore
- Désignation:MaxiSorp™
- Cat. No.:735-0114
- Certification environnementale:Manufactured at our Rochester, New York site using 100% renewable electricity; ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact