Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
5 ml, 75 mm, 12 mm, Fond rond, non stériles, PS, sans bouchon, -
N° de catalogue 391-8398
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
N° de catalogue 391-8398
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PS, transparent.
- Graduations indiquées
- Bonne résistance thermique
- Bonne résistance chimique
Les tubes conviennent à une vaste palette d'applications.
Spécifications
- Ø ext.:12 mm
- Stérile:-
- Type:sans bouchon
- Capacité:5 ml
- Désignation:Fond rond, non stériles
- Longueur:75 mm
- Matière:PS
- Seq:02
- Cat. No.:391-8398
- Certification environnementale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 732-2680Bouchons, PE, pour tubes de 12 mm de diamètre externeConnexion Pour la disponibilité1 * 3.000 ST - 188,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 391-8062Bouchons, PE, pour tubes de 15 mm de diamètre externeConnexion Pour la disponibilité1 * 2.400 ST - 196,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 391-8056Bouchons, PE, pour tubes de 11 mm de diamètre externeConnexion Pour la disponibilité1 * 3.600 ST - 237,00 €