Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
4 ml, 70 mm, 11 mm, Fond rond, non stériles, PS, sans bouchon, -
N° de catalogue 734-0493
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
N° de catalogue 734-0493
   Low Manufacturing Impact
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
Tubes à échantillons, à usage unique, Nunc™
4 ml, 70 mm, 11 mm, Fond rond, non stériles, PS, sans bouchon, -
Prix
291,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.600 ST
Product Details & Documents
En PS, transparent.
  • Graduations indiquées
  • Bonne résistance thermique
  • Bonne résistance chimique
Les tubes conviennent à une vaste palette d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    11 mm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    sans bouchon
  • Capacité:
    4 ml
  • Désignation:
    Fond rond, non stériles
  • Longueur:
    70 mm
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    734-0493
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 732-2680
    Bouchons, PE, pour tubes de 12 mm de diamètre externe
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.000 ST - 188,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 391-8062
    Bouchons, PE, pour tubes de 15 mm de diamètre externe
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.400 ST - 196,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 391-8056
    Bouchons, PE, pour tubes de 11 mm de diamètre externe
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.600 ST - 237,00 €