Microplaques, à 1536 puits, Nunc™
Microplaques, à 1536 puits, Nunc™
Microplaque à 1536 puits, blanche, blanc, 1536, -
N° de catalogue 732-2710
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Microplaques, à 1536 puits, Nunc™
N° de catalogue 732-2710
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, à 1536 puits, Nunc™
Microplaques, à 1536 puits, Nunc™
Microplaque à 1536 puits, blanche, blanc, 1536, -
Prix
6 710,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 90 ST
Product Details & Documents
PS, non treated, without lid. Designed for ultra-high throughput screening applications.
  • Standard microplate footprint
  • Available non treated in black, white or clear
  • Low profile lid available separately
Working range: 1 to 10 µl.
Spécifications
  • Nb de puits:
    1536
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Microplaque à 1536 puits, blanche
  • Cat. No.:
    732-2710
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.