Grattoirs de cellules, Nunc
Pour flacons de 25 - 80 cm², décalage de lame de 7,5 mm, largeur de lame de 15,5 mm, 230 mm
N° de catalogue 734-2132
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Grattoirs de cellules, Nunc
N° de catalogue 734-2132
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Grattoirs de récupération de cellules disponibles en deux longueurs avec lame réglable pour une souplesse d'application optimale. Apyrogènes.
Ordering information: En pochette individuelle.
Spécifications
- Désignation:Pour flacons de 25 - 80 cm², décalage de lame de 7,5 mm, largeur de lame de 15,5 mm
- Longueur totale:230 mm
- Cat. No.:734-2132
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact