Echelles Perfect DNA™
Echelles Perfect DNA™
Echelle Perfect DNA™ 1 kbp, 1
N° de catalogue 70537-3
Echelles Perfect DNA™
N° de catalogue 70537-3
Numéro CAS:  
Echelles Perfect DNA™
Echelle Perfect DNA™ 1 kbp, 1
Numéro CAS:  
Prix
212,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les échelles Perfect DNA™ contiennent des jeux d'espèces d'DNA de taille pratique et aisément mémorisable pour l'analyse de gel d'agarose. Les marqueurs ont des intensités de bande uniformes et couvrent une large gamme de tailles d'DNA.
  • Format prêt à charger
  • Idéaux pour une utilisation journalière
Le produit comprend:
Echelle Perfect DNA 1 ml (pour code article 70538-3) ou 500 µl (pour codes article 70539-3 et 70537-3) dans un tampon de dissociation 1X
Tampon de dissociation 6X 1 ml (pour codes article 70538-3 et 70539-3) contenant de l'orangé G, du xylène Cyanole FF et du glycérol ou tampon de dissociation 6X d'ADN (pour code article 70537-3) contenant du bleu de bromophénol, du xylène Cyanole FF et du Ficoll
Livraison: Le contenu de chaque fiole de marqueurs est suffisant pour 100 voies. Fiole supplémentaire de tampon de dissociation 6X (pour les codes article 70538-3 et 70539-3) ou tampon de dissociation 6X d'ADN (pour le code article 70537-3) fournie.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Echelle Perfect DNA™ 1 kbp