Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Echelles Perfect DNA™

Echelles Perfect DNA™

Tampon de dissociation 6X, 5 mL
N° de catalogue 69180-3
Echelles Perfect DNA™
N° de catalogue 69180-3
Numéro CAS:  
Echelles Perfect DNA™

Tampon de dissociation 6X, 5 mL

Numéro CAS:  
Prix
79,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents

Les échelles Perfect DNA™ contiennent des jeux d'espèces d'DNA de taille pratique et aisément mémorisable pour l'analyse de gel d'agarose. Les marqueurs ont des intensités de bande uniformes et couvrent une large gamme de tailles d'DNA.

  • Format prêt à charger
  • Idéaux pour une utilisation journalière

Le produit comprend:

Echelle Perfect DNA 1 ml (pour code article 70538-3) ou 500 µl (pour codes article 70539-3 et 70537-3) dans un tampon de dissociation 1X
Tampon de dissociation 6X 1 ml (pour codes article 70538-3 et 70539-3) contenant de l'orangé G, du xylène Cyanole FF et du glycérol ou tampon de dissociation 6X d'ADN (pour code article 70537-3) contenant du bleu de bromophénol, du xylène Cyanole FF et du Ficoll

Livraison: Le contenu de chaque fiole de marqueurs est suffisant pour 100 voies. Fiole supplémentaire de tampon de dissociation 6X (pour les codes article 70538-3 et 70539-3) ou tampon de dissociation 6X d'ADN (pour le code article 70537-3) fournie.

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    5 mL
  • Désignation:
    Tampon de dissociation 6X

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.