Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Granulométrie:5 µm
- Cdt:10 g
- Taille de pore:01
- Désignation:LiChrospher® 60 RP-selected B
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.