Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®
LiChrospher® 60 RP-selected B, 5 µm, 01, 10 g
N° de catalogue 1.19641.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrospher®
N° de catalogue 1.19641.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®
LiChrospher® 60 RP-selected B, 5 µm, 01, 10 g
Numéro CAS:  
Prix
2 280,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Taille de pore:
    01
  • Désignation:
    LiChrospher® 60 RP-selected B
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.