Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®
LiChrospher® Si 60, 5 µm, 13, 10 g
N° de catalogue 1.19640.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrospher®
N° de catalogue 1.19640.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®
LiChrospher® Si 60, 5 µm, 13, 10 g
Numéro CAS:  
Prix
658,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Taille de pore:
    13
  • Désignation:
    LiChrospher® Si 60
Spécifications