Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sorbants, LiChrospher®

Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 RP-8 endcapped, 5 µm, 11, 10 g
N° de catalogue 1.19636.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrospher®
N° de catalogue 1.19636.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 RP-8 endcapped, 5 µm, 11, 10 g

Numéro CAS:  
Prix
1 930,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Granulométrie:
    5 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Taille de pore:
    11
  • Désignation:
    LiChrospher® 100 RP-8 endcapped

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.