Sorbants, Superspher®
Sorbants, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
N° de catalogue 1.19613.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, Superspher®
N° de catalogue 1.19613.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Numéro CAS:  
Prix
2 280,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    4 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Désignation:
    Superspher® 100 RP-18