Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sorbants, LiChrospher®

Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g
N° de catalogue 1.16152.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrospher®
N° de catalogue 1.16152.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g

Numéro CAS:  
Prix
1 760,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Granulométrie:
    5 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Taille de pore:
    04
  • Désignation:
    LiChrospher® 100 DIOL

Spécifications