Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 RP-8, 5 µm, 10, 10 g
N° de catalogue 1.16129.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrospher®
N° de catalogue 1.16129.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrospher®
Sorbants, LiChrospher®

LiChrospher® 100 RP-8, 5 µm, 10, 10 g

Numéro CAS:  
Prix
1 930,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Granulométrie:
    5 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Taille de pore:
    10
  • Désignation:
    LiChrospher® 100 RP-8

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.