Bioindicator, Sterikon® plus
Bioindicator, Sterikon® plus
Bio-indicateur Sterikon® plus
N° de catalogue 1.10274.0002
Fournisseur:   Merck
Bioindicator, Sterikon® plus
N° de catalogue 1.10274.0002
Fournisseur:  Merck
Bioindicator, Sterikon® plus
Bioindicator, Sterikon® plus
Bio-indicateur Sterikon® plus
Prix
365,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 Ampul
Product Details & Documents
Les bioindicateurs Sterikon® plus peuvent être utilisés pour tester la fonctionnalité des autoclaves (15 minutes à 121 °C). Ils peuvent également être utilisés pour vérifier le succès de la stérilisation de tout type de charge d'autoclave. Par exemple, les produits pharmaceutiques, en particulier les produits en ampoules, les aliments en conserve, etc.
  • Interprétation des résultats aisée grâce au changement de couleur
  • Inoffensif, utilisation de spores d'organismes non pathogènes (Geobacillus stearothermophilus)
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use of bioindicators for checking the autoclaving of pharmaceutical products.
 : Conforme aux recommandations de l'USP et de la Ph. Eur. quant à l'utilisation d'un bio-indicateur pour le contrôle de stérilisation de produits pharmaceutiques.
Spécifications
  • Désignation:
    Bio-indicateur Sterikon® plus