Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
N° de catalogue 479-4012
Cryostorage boxes, Cryostore™
N° de catalogue 479-4012
Fournisseur:  
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]VWR CRYOBOX 81PL 1-2ML GREEN 1 * 5 Pce N° de catalogue479-2396
Le produit 479-2396 est similaire à 479-4012, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
PC, coloured.
  • Writable surfaces
  • Available with four colours
  • Printed with squared numbers
  • Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.