Micro control valves
Micro control valves
Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
N° de catalogue SGEA1236283
Micro control valves
N° de catalogue SGEA1236283
Micro control valves
Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
Prix
200,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Actuated remotely with a toggle switch or solenoid valve, and a 50 to 55 psi air supply.
Spécifications
  • Désignation:
    Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SGEA1236101
    Seal seat removal tool
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 20,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SGEA123681
    VSV-6 Vespel valve seat
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SGEA123687
    PTFE seals for MOVP valves
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 31,90 €