L(-)-Tryptophane, Millipore®
L(-)-Tryptophane, Millipore®
Plastic drum, 10 kg
N° de catalogue 1.08374.9010
Fournisseur:   Merck
L(-)-Tryptophane, Millipore®
N° de catalogue 1.08374.9010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  73-22-3
L(-)-Tryptophane, Millipore®
L(-)-Tryptophane, Millipore®
Plastic drum, 10 kg
Numéro CAS:  73-22-3
Prix
8 390,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numéro CAS:73-22-3
  • Formule:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00064340
  • Poids moléculaire:204.23 g/mol
  • Index Merck:12,09929
  • Point de fusion:290 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-795-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    10 kg