Base materials
Base materials
Peptone from casein (tryptic digest), Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue SERA48600.04
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Base materials
N° de catalogue SERA48600.04
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  
Base materials
Peptone from casein (tryptic digest), Flacon verre pour solides, 250 g
Numéro CAS:  
Prix
48,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
High quality source of peptides and amino acids produced by enzymatic digestion.
  • Suitable as nutrient for laboratory media and industrial fermentation
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 g
  • Désignation:
    Peptone from casein (tryptic digest)