Uridine
5 g
N° de catalogue SERA37850.01
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Synonymes: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- Numéro CAS:58-96-8
- Formule:C₉H₁₂N₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00006526
- Poids moléculaire:244.20 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-407-5
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 g