L(-)-Tryptophane
Flacon verre pour solides, 10 g
SERA37422.01
Marketsource
: Serva
: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- :73-22-3
- :C₁₁H₁₂N₂O₂
- :MFCD00064340
- :204.23 g/mol
- :12,09929
- :290 °C
- :1,34 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :200-795-6
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g