3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue SERA35926.02
Marketsource
Fournisseur:   Serva
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
N° de catalogue SERA35926.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  54827-17-7
Prix
83,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Substrate for horseradish peroxidase.
More sensitive than ABTS and more stable and less toxic than diaminobenzidine. See also TMB Ready-To-Use ELISA Substrate (cat. no. 37068) and SERVAColor TMB Blot Solution (cat. no. 37071).
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:166…170 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:259-364-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
Spécifications