Beakers, low form
Beakers, low form
350 ml, , 115 mm, 65 mm
N° de catalogue NICK202
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
N° de catalogue NICK202
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
350 ml, , 115 mm, 65 mm
Prix
77,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    65 mm
  • Capacité:
    350 ml
  • Hauteur:
    115 mm
  • Seq:
    02