D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue SERA28460.02
Marketsource
Fournisseur:   Serva
D(+)-Mannose
N° de catalogue SERA28460.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  3458-28-4
D(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  3458-28-4
Prix
58,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064122
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:13,05772
  • Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:133 °C
  • Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:222-392-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 g
Spécifications