Rouge Congo
250 g
N° de catalogue SERA27215.02
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00004028
- Poids moléculaire:696.67 g/mol
- Index Merck:12,02562
- Point de fusion:> 360 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:209-358-4
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



