Hydroxyurée
Flacon verre pour solides, 10 g
N° de catalogue SERA25435.02
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- Numéro CAS:127-07-1
- Formule:CH₄N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00007943
- Poids moléculaire:76.05 g/mol
- Index Merck:13,04874
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:142…144 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-821-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g