Hydroxyurée
Flacon verre pour solides, 1 g
SERA25435.01
Marketsource
: Serva
: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- :127-07-1
- :CH₄N₂O₂
- :MFCD00007943
- :76.05 g/mol
- :13,04874
- :296 °C (1013 hPa)
- :142…144 °C
- :Température ambiante
- :204-821-7
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.