Urée
Urée
5 kg
N° de catalogue SERA24524.03
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Urée
N° de catalogue SERA24524.03
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  57-13-6
Urée
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
81,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
  • Index Merck:13,09935
  • Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:132,7 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 kg