D(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue SERA22020.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00151230
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,04356
- Point d'ébullition:527 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:163…169 °C
- Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-416-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g