DEAE-Dextran
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue SERA18686.02
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Diethylaminoethyl dextran
- Numéro CAS:9015-73-0
- Numéro MDL:MFCD00081561
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g