Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue SERA18330.02
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Sodium désoxycholate
N° de catalogue SERA18330.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  302-95-4
Sodium désoxycholate
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  302-95-4
Prix
39,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
  • Numéro CAS:302-95-4
  • Formule:C₂₄H₃₉NaO₄
  • Numéro MDL:MFCD00064139
  • Poids moléculaire:414.56 g/mol
  • Point de fusion:357…365 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-132-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g