D-(+)-Cellobiose
Flacon verre pour solides, 10 g
N° de catalogue SERA16400.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
- Numéro CAS:528-50-7
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
- Numéro MDL:MFCD00136034
- Poids moléculaire:342.30 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-436-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g
- Cat. No.:SERA16400.01