Benzalkonium chlorure
Flacon Plastique, 2,5 L
N° de catalogue SERA14520.02
Marketsource
Fournisseur: Serva
Benzalkonium chlorure
N° de catalogue SERA14520.02
Fournisseur: Serva
Marketsource
Numéro CAS: 63449-41-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
- Numéro CAS:63449-41-2
- Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
- Numéro MDL:MFCD00145757
- Point de fusion:29…34 °C
- Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:264-151-6
- UN:2923
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L