Adénine
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue SERA10739.03
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
- Numéro CAS:73-24-5
- Formule:C₅H₅N₅
- Numéro MDL:MFCD00041790
- Poids moléculaire:135.13 g/mol
- Index Merck:13,00152
- Densité:0,99741 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-796-1
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g



