Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Adénine

Adénine

Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue SERA10739.02
Toxique
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Adénine
N° de catalogue SERA10739.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  73-24-5
Adénine

Glass bottle for solids, 25 g

Numéro CAS:  73-24-5
Prix
48,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  • Numéro CAS:73-24-5
  • Formule:C₅H₅N₅
  • Numéro MDL:MFCD00041790
  • Poids moléculaire:135.13 g/mol
  • Index Merck:13,00152
  • Densité:0,99741 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-796-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.