Cycloheximide
Cycloheximide
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue SERA10700.02
Toxique
Santé
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Cycloheximide
N° de catalogue SERA10700.02
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Numéro CAS:  66-81-9
Cycloheximide
Cycloheximide
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  66-81-9
Prix
146,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numéro CAS:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00082346
  • Poids moléculaire:281.35 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g