Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Flacon plastique, 1 kg
Catalog # 1.00824.1000
Health
Irritant
Environment
Supplier:   Merck
Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Catalog # 1.00824.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  1314-62-1
Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Flacon plastique, 1 kg
CAS Number:  1314-62-1
Price
2 420,00 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Number:1314-62-1
  • Formula:O₅V₂
  • MDL Number:MFCD00011457
  • Molecular Weight:181.88 g/mol
  • Merck Index:13,09987
  • Boiling Pt:1750 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:690 °C
  • Density:3,35 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-239-8
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
  • UN:2862
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    690 °C
  • Molar Mass:
    181.88 g/mol
  • Bulk Density:
    400 - 600 kg/m3
  • Boiling Point:
    1750 °C (decomposition)
  • Density:
    3.36 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
Specifications