Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Flacon plastique, 250 g
: Merck
: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- :1314-62-1
- :O₅V₂
- :MFCD00011457
- :181.88 g/mol
- :13,09987
- :1750 °C (1013 hPa)
- :690 °C
- :3,35 g/cm³ (20 °C)
- :215-239-8
- :6.1,III
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
- :2862
Documents
msds_100824
SDS
ProductPage_100824
Product specification
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:690 °C
- Molar Mass:181.88 g/mol
- Bulk Density:400 - 600 kg/m3
- Boiling Point:1750 °C (decomposition)
- Density:3.36 g/cm3 (20 °C)
- pH:4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g