Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
2200 ml, 133 mm, 195 mm
N° de catalogue 216-8262
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
N° de catalogue 216-8262
   Low Manufacturing Impact
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
Récipients, multi-usage, avec couvercles, Nalgene®
2200 ml, 133 mm, 195 mm
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polycarbonate, clear.
  • Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
  • Very durable
  • Autoclavable
Multipurpose jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.
Spécifications
  • Ø ext.:
    133 mm
  • Capacité:
    2200 ml
  • Hauteur:
    195 mm
  • Cat. No.:
    216-8262
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact