Seals for threaded connection caps (Septa)
Seals for threaded connection caps (Septa)
GL18 closure size, 16 mm, 2 mm
N° de catalogue 201-1962
Fournisseur:   BIRZLE PETER
Seals for threaded connection caps (Septa)
N° de catalogue 201-1962
Fournisseur:  BIRZLE PETER
Seals for threaded connection caps (Septa)
Seals for threaded connection caps (Septa)
GL18 closure size, 16 mm, 2 mm
Prix
2,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En silicone, transparent
  • Particulièrement adaptés à une utilisation comme septums (à percer)
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
Pour capuchons pour raccords à vis avec filetage GL.
Spécifications
  • Ø:
    16 mm
  • Pour:
    GL18 closure size
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    2 mm