VWR®, Agitateur Vortex
Product Details & Documents
Ce mélangeur vortex allie une électronique de pointe au design et au confort. Démarrer l’action de vortex en appuyant simplement sur le support ou la plateforme. Le boîtier lourd protège des éclaboussures, tandis que les boutons à pieds ronds assurent un positionnement sûr sur le dessus du banc, empêchant l’unité de se déplacer sur le banc.
- Orbite de vibration de 5 mm
- Mode de fonctionnement intermittent ou continu
- Cadran de réglage de vitesse analogique pour faire varier la vitesse à l’infini
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 22
Livraison: Fourni avec une plaque pour tubes à essais de 20 mm de diamètre. Une grande plate-forme pour des flacons jusqu'à 50 ml est disponible en option (voir accessoires).
Attention: * Avec accessoires 444-1388 et 444-1383 en option
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
444-1372
Images 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Agitateur vortex, prise CH
- Seq:03
- Capacité max.:50 ml*
- Cat. No.:444-1379
- Poids:2,8 kg
- Orbit:5 mm
- Gamme de vitesse:0 - 2500 min⁻¹
- L×P×H:134×105×172 mm
- Modèle:Mélangeur vortex
- Puissance du moteur:51 W
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-1388Dispositif de support pour tubes à essais, maintient fermement un tube à essais pendant l'agitation continueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 117,00 €